Tisk…
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48103-1G OR48103-250MG OR48103-5G
APOSOR48103-1GEA 10350 CZK
APOSOR48103-1G APOSOR48103-250MG APOSOR48103-5G
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO
MW: 246,045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397774
CAS číslo: 848444-83-7