Tisk…
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR48097-1G OR48097-250MG
APOSOR48097-1GEA 3310 CZK
APOSOR48097-1G APOSOR48097-250MG
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₂S₂
MW: 222,712 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31665813
CAS číslo: 2141875-46-7
UN: 1759
ADR: 8,III