Tisk…
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR48096-1G OR48096-250MG
APOSOR48096-1GEA 14880 CZK
APOSOR48096-1G APOSOR48096-250MG
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₂S₂
MW: 222,712 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31616404
CAS číslo: 2172096-17-0
UN: 3261
ADR: 8,III