Tisk…
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48094-250MG
APOSOR48094-250MGEA 4800 CZK
APOSOR48094-250MG
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂O₂
MW: 231.036 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846271
CAS číslo: 1227954-34-8