Tisk…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48092-1G OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA 1330 CZK
APOSOR48092-1G APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₇ClN₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32111678
CAS číslo: 2391987-06-5