Tisk…
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48091-1G OR48091-250MG
APOSOR48091-1GEA 787 CZK
APOSOR48091-1G APOSOR48091-250MG
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31699065
CAS číslo: 2121562-48-7