Tisk…
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480888-1G OR480888-5G
APOSOR480888-1GEA 6120 CZK
APOSOR480888-1G APOSOR480888-5G
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663494
CAS číslo: 383127-60-4