Tisk…
2,7-Dichloroquinazoline 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480887-1G
APOSOR480887-1GEA 40010 CZK
APOSOR480887-1G
2,7-Dichloroquinazoline 90%
2,7-Dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,037 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527158
CAS číslo: 67092-19-7