Tisk…
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480884-1G OR480884-5G
APOSOR480884-1GEA 5130 CZK
APOSOR480884-1G APOSOR480884-5G
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane
Vzorec: C₁₂H₂₆O₂Si
MW: 230.419 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923224
CAS číslo: 74786-02-0