Tisk…
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480883-1G OR480883-5G
APOSOR480883-1GEA 9660 CZK
APOSOR480883-1G APOSOR480883-5G
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
6-(Chloromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09040306
CAS číslo: 2644-82-8