2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR480881-250MG
OR480881-500MG
APOSOR480881-250MGEA
9990
CZK
APOSOR480881-250MG
APOSOR480881-500MG
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole
Vzorec:
C₂Cl₂N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18805177 CAS číslo: 32998-28-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |