Tisk…
2-Bromo-4-iodo-1-isopropoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48087-1G OR48087-250MG
APOSOR48087-1GEA 18620 CZK
APOSOR48087-1G APOSOR48087-250MG
2-Bromo-4-iodo-1-isopropoxybenzene 95%
2-Bromo-4-iodo-1-isopropoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₀BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28129290
CAS číslo: 1369903-35-4