2-Isocyanoethylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480865-1G
OR480865-5G
APOSOR480865-1GEA
23010
CZK
APOSOR480865-1G
APOSOR480865-5G
2-Isocyanoethylbenzene 95%
2-Isocyanoethylbenzene
Vzorec:
C₉H₉N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664670 CAS číslo: 59795-89-0 |