Tisk…
2-Bromo-5-methylfuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480864-500MG OR480864-5G
APOSOR480864-500MGEA 0 CZK
APOSOR480864-500MG APOSOR480864-5G
2-Bromo-5-methylfuran 95%
2-Bromo-5-methylfuran
Vzorec: C₅H₅BrO
MW: 160,997 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870159
CAS číslo: 123837-09-2