Tisk…
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480853-1G OR480853-5G
APOSOR480853-1GEA 1660 CZK
APOSOR480853-1G APOSOR480853-5G
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
3-Methylpyrrolidin-3-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100984
CAS číslo: 125032-87-3