Tisk…
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
OR48085-1G OR48085-250MG
APOSOR48085-1GEA 13390 CZK
APOSOR48085-1G APOSOR48085-250MG
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O₃
MW: 256,341 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12198529
CAS číslo: 1160246-91-2