Tisk…
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480844-1G OR480844-5G
APOSOR480844-1GEA 3440 CZK
APOSOR480844-1G APOSOR480844-5G
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11545103
CAS číslo: 76442-96-1