Tisk…
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480842-1G OR480842-5G OR480842-250MG
APOSOR480842-1GEA 3310 CZK
APOSOR480842-1G APOSOR480842-5G APOSOR480842-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one
Vzorec: C₈H₅BrO₃
MW: 229,028 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836746
CAS číslo: 102126-71-6