Tisk…
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480841-1G OR480841-5G
APOSOR480841-1GEA 7080 CZK
APOSOR480841-1G APOSOR480841-5G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261037
CAS číslo: 453566-14-8