Tisk…
Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480836-5G OR480836-25G
APOSOR480836-5GEA 4530 CZK
APOSOR480836-5G APOSOR480836-25G
Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Methyl 4-phenylbutanoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043756
CAS číslo: 2046-17-5