1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48083-1G
OR48083-250MG
APOSOR48083-1GEA
16340
CZK
APOSOR48083-1G
APOSOR48083-250MG
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Vzorec:
C₉H₈BrNO₂ MW: 242.069 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD32640245 CAS číslo: 1211541-80-8 |