Tisk…
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxybenzonitrile, 4-Cyano-3-methoxy-benzaldehyde
OR480828-5G
APOSOR480828-5GEA 10190 CZK
APOSOR480828-5G
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile 95%
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295254
CAS číslo: 21962-49-2