Tisk…
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480822-1G OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA 6120 CZK
APOSOR480822-1G APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28166349
CAS číslo: 2058044-04-3