Tisk…
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48082-1G OR48082-250MG
APOSOR48082-1GEA 17990 CZK
APOSOR48082-1G APOSOR48082-250MG
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₀BrN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD21099990
CAS číslo: 1353855-73-8