Tisk…
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480815-1G OR480815-5G
APOSOR480815-1GEA 1660 CZK
APOSOR480815-1G APOSOR480815-5G
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,631 g/mol
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973300
CAS číslo: 28948-58-5