tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480812-1G
OR480812-5G
APOSOR480812-1GEA
4860
CZK
APOSOR480812-1G
APOSOR480812-5G
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Vzorec:
C₁₁H₁₅ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19982297 CAS číslo: 67938-77-6 |