Tisk…
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480811-1G OR480811-5G
APOSOR480811-1GEA 13720 CZK
APOSOR480811-1G APOSOR480811-5G
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18252486
CAS číslo: 374816-32-7