Tisk…
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48081-1G OR48081-250MG OR48081-5G
APOSOR48081-1GEA 16370 CZK
APOSOR48081-1G APOSOR48081-250MG APOSOR48081-5G
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₀BrN
MW: 212.086 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD10465684
CAS číslo: 104902-31-0