Tisk…
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
OR480802-1G
APOSOR480802-1GEA 3810 CZK
APOSOR480802-1G
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO₂
MW: 248,018 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457196
CAS číslo: 38170-02-4