Tisk…
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480793-1G OR480793-5G
APOSOR480793-1GEA 5130 CZK
APOSOR480793-1G APOSOR480793-5G
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₅BrOS
MW: 205,072 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859870
CAS číslo: 30153-47-0