Tisk…
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480792-1G OR480792-5G
APOSOR480792-1GEA 2030 CZK
APOSOR480792-1G APOSOR480792-5G
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
6-Bromo-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847622
CAS číslo: 178396-31-1