Tisk…
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480784-1G OR480784-5G
APOSOR480784-1GEA 1160 CZK
APOSOR480784-1G APOSOR480784-5G
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00496655
CAS číslo: 39275-18-8