Tisk…
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480781-5G
APOSOR480781-5GEA 3770 CZK
APOSOR480781-5G
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₈O₃
MW: 140,137 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02253954
CAS číslo: 1917-64-2