Tisk…
5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480780-1G OR480780-250MG OR480780-500MG OR480780-5G
APOSOR480780-1GEA 4570 CZK
APOSOR480780-1G APOSOR480780-250MG APOSOR480780-500MG APOSOR480780-5G
5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
5-Bromo-3-chloropyridazine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190293
CAS číslo: 1196155-33-5