Tisk…
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480775-1G OR480775-5G
APOSOR480775-1GEA 5790 CZK
APOSOR480775-1G APOSOR480775-5G
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
Vzorec: C₆H₄N₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00512774
CAS číslo: 17989-89-8