3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48077-1G
OR48077-250MG
APOSOR48077-1GEA
18620
CZK
APOSOR48077-1G
APOSOR48077-250MG
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrClIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22491127 CAS číslo: 1701815-08-8 UN: 3261 ADR: 8,III |