Tisk…
Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480759-1G OR480759-5G
APOSOR480759-1GEA 3610 CZK
APOSOR480759-1G APOSOR480759-5G
Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Quinoxaline-2,3-diamine
Vzorec: C₈H₈N₄
MW: 160,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00193133
CAS číslo: 6640-47-7