Tisk…
1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480755-1G OR480755-5G
APOSOR480755-1GEA 6390 CZK
APOSOR480755-1G APOSOR480755-5G
1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione 97%
1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01683900
CAS číslo: 27473-61-6