Tisk…
Sodium 5-hydroxypentanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48075-1G OR48075-5G
APOSOR48075-1GEA 612 CZK
APOSOR48075-1G APOSOR48075-5G
Sodium 5-hydroxypentanoate 95%
Sodium 5-hydroxypentanoate
Vzorec: C₅H₉O₃·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22192345
CAS číslo: 37435-69-1