Tisk…
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480742-1G OR480742-5G
APOSOR480742-1GEA 6290 CZK
APOSOR480742-1G APOSOR480742-5G
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile
Vzorec: C₇H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19313175
CAS číslo: 111511-90-1