7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480741-1G
OR480741-5G
APOSOR480741-1GEA
8370
CZK
APOSOR480741-1G
APOSOR480741-5G
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₈BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664426 CAS číslo: 15936-75-1 |