Tisk…
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480735-1G OR480735-5G
APOSOR480735-1GEA 4860 CZK
APOSOR480735-1G APOSOR480735-5G
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227183
CAS číslo: 38076-77-6