Tisk…
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480672-100G OR480672-25G
APOSOR480672-100GEA 24800 CZK
APOSOR480672-100G APOSOR480672-25G
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226.08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314052
CAS číslo: 23815-28-3