Tisk…
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480658-25G OR480658-5G
APOSOR480658-25GEA 19250 CZK
APOSOR480658-25G APOSOR480658-5G
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine
Vzorec: C₉H₈N₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00206706
CAS číslo: 683274-58-0