Tisk…
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480620-1G OR480620-5G
APOSOR480620-1GEA 2780 CZK
APOSOR480620-1G APOSOR480620-5G
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine
Vzorec: C₁₆H₁₆IN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062427
CAS číslo: 125735-40-2