Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480606-1G OR480606-5G
APOSOR480606-1GEA 6120 CZK
APOSOR480606-1G APOSOR480606-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₃BrO₂
MW: 257.124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546969
CAS číslo: 859954-71-5