Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methanol
OR4806-100G OR4806-25G
APOSOR4806-100GEA 8440 CZK
APOSOR4806-100G APOSOR4806-25G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₁BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658150
CAS číslo: 61367-62-2