Tisk…
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480473-10G OR480473-5G
APOSOR480473-10GEA 23280 CZK
APOSOR480473-10G APOSOR480473-5G
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662407
CAS číslo: 7314-43-4