Tisk…
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480471-1G OR480471-500MG
APOSOR480471-1GEA 12830 CZK
APOSOR480471-1G APOSOR480471-500MG
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662436
CAS číslo: 1024613-61-3