Tisk…
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 7410 CZK
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662410
CAS číslo: 72028-74-1